94158
Tampone salino Tris
tablet (for 500 mL), pH 7.6, BioUltra
Sinonimo/i:
TBS
About This Item
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiProduct Name
Tampone salino Tris, BioUltra, tablet (for 500 mL), pH 7.6
Nome Commerciale
BioUltra
Livello qualitativo
Stato
tablet (for 500 mL)
pH
7.6
Solubilità
water: 2 tablet/liter, clear, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Applicazioni
Trizma is used in the formulation of buffer solutions in the pH range between 7.5 and 8.5. Tris buffer solutions are widely used in cell and molecular biology for processes such as protein and nucleic acid extraction and purification. Tris Buffered Saline, pH 7.6 may be used as a sample diluent, phase separation media or placebo.
Ricostituzione
1 tablet dissolved in 500 mL of deionized water yields:
0.15 M sodium chloride; 0.050 M TRIS-HCl buffer; pH 7.6 at 25°C
0.15 M sodium chloride; 0.050 M TRIS-HCl buffer; pH 7.6 at 25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone salino Tris
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?