Merck
24381C
EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Chemically defined, powder, suitable (for insect cell culture)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EX-CELL®
Stato
dry powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
Componenti
L-glutamine: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
EX-CELL® CD Insect Cell Medium can be used as amplification and production medium for Spodoptera frugiperda (Sf) cells such as Sf21 and Sf9 cells and is compatible with Tni, C636 and S2 cells. The medium has been optimized to get excellent growth and productivity for the rhabdovirus-free Sf-RVN Insect Cell Line(Sf9). Together those products form the Sf-RVN Platform. The formulation is chemically defined, animal-component free and has been formulated with L-Glutamine.
Quantità
Formulated to contain 31.7 grams of powder per liter of medium.
Note legali
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sf-RVN is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica