Merck
W338020
Sigma-Aldrich
Acido linoleico
≥95%, FG
Sinonimo/i:
acido cis-9,cis-12-octadecadienoico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS Number:
Peso molecolare:
280.45
Beilstein:
1727101
Numero CE:
N° CoE:
694
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1065
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. ebollizione
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−5 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
faint; fatty
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
L′acido linoleico aumenta la proliferazione cellulare e l′espressione genica del PPARα e dei suoi geni bersaglio come l′acil-CoA ossidasi negli epatociti primari di anatra .
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica