SFRVN
Sf-RVN™ Insect Cell Line
Sinonimo/i:
Sf9 rhabdovirus-negative (Sf-RVN™) Insect Cell Line
About This Item
Descrizione
Sf9 rhabdovirus-negative (Sf-RVN™) Insect Cell Line
Solubilità
DMSO: 10%
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Cell Line Origin
Sf-RVN™ is an insect cell line originally derived from ovarian tissue of Spodoptera frugiperda (Sf) pupae. The parental line, IPLB-SF-21 (renamed IPLB-SF-21 AE after adaptation into TC-100 medium), was established by J. Vaughn at the Insect Pathology Beltsville in Maryland, USA in the late 1960s. A subclone, designated Sf9, was established in 1983 by G. Smith and C. Cherry. Sf-RVN™ was isolated from Sf9 by GlycoBac, LLC.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica