PPB011
Tampone salino Tris
powder, pH 7.6, pHast Pack™
Sinonimo/i:
TBS
About This Item
Product Name
Tampone salino Tris, pH 7.6, pHast Pack™, powder
Nome Commerciale
pHast Pack™
Livello qualitativo
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry)
Impurezze
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
Colore
white
pH
7.6
Solubilità
soluble, clear, colorless
Cationi in tracce
Fe: ~10 ppm
Attività estranea
DNase, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNase, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Enzyme Linked Immunosorbent assay (ELISA)
- Western Blot and other protein applications
- Suitable for use in cell culture (recommend to sterile filter)
- Immunohistochemistry
- Sample preparation
- Resuspension and sonication of cells
Caratteristiche e vantaggi
- Ready for use, just dissolve in ultrapure water
- No calculations, measuring, and pH adjustments needed
- Save time and minimize effort
- Biological tests: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, Lead ≤5 ppm
Confezionamento
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica