PPB001
Tampone salino Tris
powder, pH 8.0, pHast Pack™
Sinonimo/i:
TBS
About This Item
Product Name
Tampone salino Tris, pH 8.0, pHast Pack™, powder
Nome Commerciale
pHast Pack™
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry)
Impurezze
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
Colore
white
pH
8.0
Solubilità
soluble, clear, colorless
Cationi in tracce
Fe: <10 ppm
Attività estranea
DNAse, none detected
Nickase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Sample preparation
- ELISA
- Western Blot and other protein applications
- Cell culture (recommend to sterile filter)
- Immunohistochemistry
- Resuspension and sonication of cells
Caratteristiche e vantaggi
- Ready-to-use buffer – fast and easy to prep
- No need to measure or adjust pH, simply add water
- Saves time and minimizes the effort
- Biological tests: free of DNase, RNase, protease, and nickase
- Chemical tests: Iron ≤10 ppm, lead ≤5 ppm
Confezionamento
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica