Merck
P2256
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3COCOONa
CAS Number:
Peso molecolare:
110.04
Beilstein:
3568341
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
powder
Perdita
≤0.5% loss on drying
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Sodium pyruvate (SP) is a simplest keto-acid. It crystallizes as very thin plates and belongs to the monoclinic system. Its utility in Knoevenagel condensation carried out in an aqueous medium has been examined. The standard molar enthalpy of formation and molar enthalpy of dissolution of SP at infinite dilution have been obtained. Its efficacy in treating mitochondrial DNA depletion syndromes has been investigated.
Applicazioni
Sodium pyruvate has been used:
  • To prepare Bull Tyrode′s albumin-lactate-pyruvate diluent.
  • In pyruvate tolerance test.
  • To prepare oligodendrocyte culture medium.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium pyruvate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)