Merck
M2250
Sigma-Aldrich
D-(+)-maltosio
Type II, ≥95%
Sinonimo/i:
4-O-α-D-glucopiranosil-D-glucosio, Maltobiosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11 · H2O
CAS Number:
Peso molecolare:
360.31
Beilstein:
93798
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
Tipo
Type II
Saggio
≥95%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D 129 to 131 °, c = 4% (w/v) in water + trace NH4OH
Impurezze
≤1.5% Glucose
≤5% Maltotriose
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
Punto di fusione
125.13 °C (1013.25 hPa)
Solubilità
180 g/L at 20 °C
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
Applicazioni
  • Evaluation of the variations in chemical and microbiological properties of the sourdoughs produced with selected lactic acid bacteria strains during fermentation: This research explores the use of D-(+)-Maltose monohydrate in fermentative processes, highlighting its impact on the chemical and microbial dynamics in food technology, pertinent for industrial biosynthesis applications in the life sciences sector (Boyaci Gunduz et al., 2022).
Azioni biochim/fisiol
Maltose is a disaccharide containing two glucose molecules with an α(1→4) glycosidic linkage. Maltose can be derived from starch in food through the action of amylase. Maltose can be found in many food products, including beer, cereals, and pasta.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica