Merck
G5767
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucosio
ACS reagent
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
CAS Number:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1724615
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
wheat
Livello qualitativo
Grado
ACS reagent
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D +52.5 to +53.0°(lit.)
Impurezze
Starch, passes test
≤0.002 meq/g Titratable acid
≤0.005% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.02%
Perdita
≤0.2% loss on drying, 105°C
Colore
colorless
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informazioni sul gene
human ... PYGM(5837)
Descrizione generale
D-glucose, an aldohexose, possesses four chiral carbon atoms. It is an important product obtained from starch hydrolyzed by acid and/or enzymes.
Applicazioni
D-(+)-Glucose has been used:
  • as a supplement in Dulbecco′s phosphate-buffered saline (DPBS) for standardized serum bactericidal assay (SBA) using human complement
  • as a component in 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES)-buffered Tyrode′s solution to treat the excised diaphragmatic specimens to assess the effect of osmolarity changes on the intrinsic lymphatic pumping mechanism
  • to study the effect of restoring circulating glucose content in insulin-responsive neurons of rats
  • for oral glucose tolerance tests (OGTTs)
Azioni biochim/fisiol
Glucose, the universal energy source for all human cells, is the vital precursor for the production and conversion of several downstream carbohydrates. The uptake of glucose is a key indicator of cellular energy metabolism. Glucose infusion can block the release of oxytocin and vasopressin by insulin-induced hypoglycemia in humans.
Nota sulla preparazione
The material may produce a yellowish solution if prepared at a higher concentration than 2 g + 15mL.
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucosio
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)