Merck
F2793
Supelco
D-(−)-fruttosio
analytical standard, analytical standard for fructose assay kit, for use with enzymatic assay kit FA20
Sinonimo/i:
D-levulosio, Zucchero della frutta
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
CAS Number:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1239004
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
Grado
analytical standard
Saggio
≥99% (HPLC)
Classi chimiche degli analiti
oligosaccharides
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
119-122 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Descrizione generale
D-(−)-Fructose is a important constituent of sucrose, found in many plants storage organs, which contributes to fruit sweetness and is a major source of calories in fruit consumption.
Applicazioni
D-(−)-Fructose is used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in plant tissues using high-performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica