Merck
C8532
Sigma-Aldrich
Sodio citrato tribasico
Molecular Biology, ≥99%
Sinonimo/i:
Acido citrico, Trisodio citrato
About This Item
Formula condensata:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS Number:
Peso molecolare:
294.10
Beilstein:
6104939
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
pH
7.5-9 (25 °C, 29.4 g/L)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 100 mg/mL
Attività estranea
DNAse, none detected
Endonuclease, none detected
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Sodium citrate tribasic dihydrate is a stabilizer that imparts colloidal stability to gold nanoparticles (AuNPs).
Applicazioni
Sodium citrate tribasic dihydrate has been used:
  • to perform antibody retrieval for the immunohistochemical analysis of ovine ovarian sections
  • as a component of induction medium to culture Agrobacterium strain C58C1
  • to isolate human neutrophils from whole blood
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodio citrato tribasico
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)