BP576
Hydrocortisone
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
Sinonimo/i:
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxycorticosterone, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, Cortisol, Kendall’s compound F, Reichstein’s substance M
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydrocortisone
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
211-214 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrocortisone
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Adrenal gland,Bone marrow
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)