Merck
46878-U
Sigma-Aldrich
ProClin 950
pkg of 50 mL, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, MIT 9.5 %
Sinonimo/i:
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Stato
liquid
Durata
3 yr
Composizione
MIT, 9.5%
Confezionamento
pkg of 50 mL
Parametri
<90 °C operating temperature
Colore
colorless to light yellow
Matrice
Water
Intervallo di pH d’impiego
2-12
Intervallo di pH
3-6
P. ebollizione
100 °C
Punto di fusione
-20--15 °C
Solubilità
water: soluble at 20 °C
Densità
1.020 g/cm3 at 25 °C
Categorie correlate
Applicazioni
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Note legali
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Esclusione di responsabilità
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica