Merck
398136
Sigma-Aldrich
Ethanolamine
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH2OH
CAS Number:
Peso molecolare:
61.08
Beilstein:
505944
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1436 °F
Limite di esplosione
17 %
Impurezze
≤0.30% water
Colore
APHA: ≤15
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
Punto di fusione
10-11 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible 1000 g/L at 20 °C
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Ethanolamine (Etn) is an amino alcohol. It contains both alcohol and amine functional group. Conformational studies of Etn have been reported. The decomposition of ethanolamine in aqueous medium by ozonization has been studied.
Applicazioni
Ethanolamine may be used as the following:
  • Plasticizer in the synthesis of ethanolamine plasticized thermoplastic starch (ETPS).
  • Hydroxyl radical scavenger.
  • Blocking agent during genosensor development.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica