Merck
34036
Supelco
Miscela di aflatossine 4
analytical standard
About This Item
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
0.5 μg/mL B2 and G2 in acetonitrile
2 μg/mL B1 and G1 in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Le aflatossine sono una famiglia di metaboliti secondari di elevata tossicità prodotti dai funghi del genere Aspergillus, prevalentemente A. flavus, A. Parasiticus e A. nomius. Delle 20 aflatossine fin qui identificate, quattro sono quelle presenti in natura: B1, B2, G1 e G2.
Applicazioni
Prodotto destinato ad essere impiegato nella taratura di strumenti analitici, nella validazione di metodi analitici, nella determinazione di limiti di rivelabilità, negli studi di linearità ed in esperimenti di recupero.
La presente miscela di aflatossine in soluzione è stata usata per:
  • La determinazione quantitativa delle aflatossine B1, B2, G1 e G2 in campioni di caffè in polvere e in chicchi mediante cromatografia liquida a prestazioni ultra elevate con rivelazione a fluorescenza (UHPLC-FLD)
  • La stima di aflatossine (B1, B2, G1 e G2) in campioni di mais, riso, farina di sorgo e arachidi mediante cromatografia liquida a prestazioni ultra elevate accoppiata ad un rivelatore a fluorescenza
  • La determinazione delle aflatossine presenti naturalmente in 65 campioni di farina arricchita con arachidi mediante cromatografia liquida a prestazioni ultra elevate accoppiata ad un rivelatore a fluorescenza
Altre note
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare il Servizio Tecnico.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Miscela di aflatossine 4
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)