Merck
33360-U
Sigma-Aldrich
ProClin Reference Standard
ampule of 1 mL, ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, 1.5% w/w
Sinonimo/i:
for preparation of ProClin working standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Stato
liquid
contiene
20-25% Mg salts
Composizione
CMIT/MIT, 1.5%
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1.5% w/w
Colore
colorless to light yellow
Matrice
Water
Intervallo di pH
1.7-3.7
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
ProClin preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Note legali
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Esclusione di responsabilità
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica