Merck
07958
Supelco
Florisil® suitability check according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
Sinonimo/i:
Alkane Florisil® suitability check according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Mineral oil Florisil® suitability check according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Waste hydrocarbon Florisil® suitability check according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41113319
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
applicazioni
environmental
Componenti
kit contains:
stearyl stearate, mineral oil standard for calibration 8 mg/ml in heptane
Note legali
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-4.0 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)