Merck
5.43900
Supelco
Dimetil solfossido
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2SO
CAS Number:
Peso molecolare:
78.13
Beilstein:
506008
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51172004
Numero indice EU:
200-664-3
NACRES:
NA.03
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
isocratic
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.7% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.2% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Trasmittanza
270 nm, ≥30%
280 nm, ≥60%
300 nm, ≥75%
350 nm, ≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosità cinematica
2.14 cSt
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 87 °C
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Chemical analysis of acoustically levitated drops by Raman spectroscopy.: Innovative use of acoustical levitation combined with Raman spectroscopy to analyze the chemical properties of droplets in a non-contact setup, useful in scenarios where DMSO is used as a solvent ( Tuckermann et al., 2009).
Avvertenza
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Specifiche
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.5 μm filter
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.7 %
Water: ≤ 0.2 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Transmission (at 270 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 280 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 75 %
Transmission (from 350 nm): ≥ 99 %
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Contatta l'Assistenza Tecnica