Merck
3867
Sigma-Aldrich
Hydrocortisone
Steroid hormone of the adrenal cortex with anti-inflammatory properties.
Sinonimo/i:
Hydrocortisone, Cortisol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O5
CAS Number:
Peso molecolare:
362.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Descrizione
RTECS - GM8925000
Merck USA index - 14, 4787
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
ethanol: 15 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Descrizione generale
Steroid hormone of the adrenal cortex with anti-inflammatory properties.
Steroid synthesized by the adrenal cortex. Important in the regulation of protein, nucleic acid, and lipid metabolism. Pharmacologically, hydrocortisone is used to suppress the inflammatory response.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Steroid hormone of the adrenal cortex with anti-inflammatory properties
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Nota sulla preparazione
Heating to 37°C may be required for complete solubilization.
Ricostituzione
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Adrenal gland,Bone marrow
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2