386698
Hydrocortisone
≥99% (HPLC), solid, anti-inflammation agent, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Hydrocortisone, Chromatographic Standard, Cortisol
About This Item
Product Name
Hydrocortisone, Chromatographic Standard, Conforms to USP Reference Standard.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 4787
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Conforms to USP Reference Standard
Attenzione
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Adrenal gland,Bone marrow
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2