324715
Endoproteinase Lys-C, Sequencing Grade, Lysobacter enzymogenes
Sinonimo/i:
Endoproteinase Lys-C, Sequencing Grade, Lysobacter enzymogenes
About This Item
CAS Number:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiServizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiGrado
Proteomics Grade
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥200 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Native endoproteinase Lys-C from Lysobacter enzymogenes. Serine protease that specifically hydrolyzes amide and peptide ester bonds at the carboxylic side of lysine in peptides and proteins. Designed for protein sequencing or sequence verification, analysis of protein structural domains, and cleavage of fusion proteins. Inhibited by aprotinin, DFP, leupeptin, and TLCK. Suggested working concentration: 1:20 to 1:100 (protease:protein by weight) for sequence analysis.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol Tos-Gly-Pro-Lys-pNA per min at 25°C, pH 7.7.
Stato fisico
Lyophilized from 50 mM HEPES, 10 mM EDTA, 5 mg/ml raffinose, pH 8.0.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 2 days at 4°C or for up to 1 month at -20°C.
Reconstitute in 50 µl of distilled H₂O.