Merck
324708
Sigma-Aldrich
Endoproteinase Asp-N, Excision Grade, Pseudomonas fragi
Sinonimo/i:
Endoproteinase Asp-N, Excision Grade, Pseudomonas fragi
About This Item
CAS Number:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
Proteomics Grade
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized solid
Attività specifica
≥20,000 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Native endoproteinase Asp-N from Pseudomonas fragi. Designed for protein sequencing or sequence verification, analysis of protein structural domains, and cleavage of fusion proteins. Metalloprotease that specifically hydrolyzes proteins at the N-terminal side of aspartic acid and cysteic acid residues. Inhibited by aprotinin, DFP, leupeptin, and TLCK. Suggested working concentration: 1:20 to 1:100 (protease:protein by weight) for sequence analysis.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will release a sufficient amount of azo dye from AZOCOLL Substrate (Cat. No. 194932) to produce an increase in absorbance at 520 nm of 0.001 per min at 37°C, pH 7.5.
Stato fisico
Lyophilized from 10 mM Tris-HCl, pH 7.5.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short term storage. Stock solutions are stable for up to 2 days at 4°C or for up to 1 month at -20°C.
Altre note
Drapeau, G.R. 1980. J. Biol. Chem.255, 839.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1