Merck
265005
Sigma-Aldrich
Dexamethasone
≥99% (TLC), solid, NOS induction inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Dexamethasone, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29FO5
CAS Number:
Peso molecolare:
392.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51422306
NACRES:
NA.77
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Product Name
Dexamethasone, Most active and highly stable glucocorticoid.
Descrizione
Merck USA index - 14, 2943
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
chloroform: soluble
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(O)C(=O)CO)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Descrizione generale
Most active and highly stable glucocorticoid. Causes a reduction in cyclin A and Cdk2 activity, and inhibition of G1/S transition in osteoblasts. Inhibits the phosphorylation of retinoblastoma (Rb) protein. Inhibits the expression of inducible but not constitutive nitric oxide synthase in vascular endothelial cells (IC50 = 5 nM). Enhances active cation transport in aortic smooth muscle cells by stimulating the Na+ - K+ pump. Induces apoptosis in human thymocytes.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Phosphorylation of rb protein
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 5 nM Inhibiting the expression of inducible but not constitutive nitric oxide synthase in vascular endothelial cells
Attenzione
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Altre note
Reil, T.D., et al. 2000. J. Surg. Res.92, 108.
Smith, E., et al. 2000. J.Biol. Chem. 275, 1992.
Petit, P.X., et al. 1995. J. Cell Biol.130, 157.
Stern, N., et al. 1994. Am. J. Hypertens. 7, 146.
Donis, J.A., et al. 1993. Biotechniques15, 786.
Ohoka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 916.
Sarin, A., et al. 1993. J. Exp. Med.178, 1693.
Vandewalle, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.156, 383.
Nieto, M.A., et al. 1992. Clin. Exp. Immunol.88, 341.
Walsh, D., and Avashia, J. 1992. Cleveland Clin. J. Med. 59, 505.
Warters, R.L. 1992. Cancer Res.52, 883.
Sperber, K., et al. 1991. J. Allergy Clin. Immunol.87, 490.
Radomski, M.W., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 10043.
Bettger, W.J., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 5588.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3