Merck
137672
SAFC
Colesterolo
For Cell Culture, EMPROVE® EXPERT
Sinonimo/i:
3β-idrossi-5-colestene, 5-colestene-3β-olo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O
CAS Number:
Peso molecolare:
386.65
Beilstein:
1915888
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352212
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
P. ebollizione
360 °C (lit.)
Punto di fusione
147-149 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Descrizione generale
SyntheChol® synthetic cholesterol, for Cell Culture Emprove® Expert, is a synthetic cholesterol supplement that has been developed to specifically meet the demands of the life science and biopharmaceutical industries. Due to the synthetic nature of the material, the elimination of animal-derived components reduces the incidence of performance variability in the medium and eliminates safety risks due to adventitious agents associated with these components. With a newly optimized manufacturing process, this product is available in quantities from grams to tons to support your development progress.
Applicazioni
This supplement is designed to be added to our chemically defined,animal component-free CHO and insect (Sf-RVN) cell media, as well as HEK-293media for VGT manufacturing. This material has been tested for compatibilitywith CHO and Sf-9 cell lines. Cholesterol provides structure to cellularmembranes, stores energy, and is vital in cell signaling and in regulating cellfunctions.
This product is intended for research or further manufacturing but notfor human or therapeutic use.
Azioni biochim/fisiol
Componente principale di tutte le membrane biologiche; il colesterolo rappresenta il 25% circa dei lipidi cerebrali totali.
Confezionamento
137672.0001 /1g /
137672.0010 / 10 g /
137672.0100 / 100 g /
137672.1000 / 1000g /
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SyntheChol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica