Merck
1.16743
Supelco
Dimetil solfossido
EMPLURA®
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2SO
CAS Number:
Peso molecolare:
78.13
Beilstein:
506008
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-664-3
NACRES:
NA.05
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Potenza
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezze
≤0.001% Free acid (as CH3COOH)
≤0.2% Water
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosità cinematica
2.14 cSt
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 87 °C
Solubilità
1000 g/L
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
EMPLURA® è la nostra alternativa a basso costo a solventi ad alta purezza. Con EMPLURA proponiamo una serie di solventi per diverse applicazioni di base in industrie non soggette a regolamentazioni, per applicazioni meno critiche, operazioni di preparazione di laboratori e per usi nelle pulizie. I solventi EMPLURA assicurano specifiche adeguate per quanto riguarda i parametri più importanti.
Applicazioni
  • Una sintesi semplice ed efficiente del 5-idrossimetilfurfurale da carboidrati, utilizzando un liquido ionico acido combinato con gel di silice. Questo studio presenta un metodo innovativo per sintetizzare il 5-idrossimetilfurfurale, in cui il DMSO gioca un ruolo fondamentale nel migliorare l'efficienza e la selettività della reazione in condizioni blande (Doan VTC et al., 2024).
  • Controllo delle dinamiche di ossidazione della perovskite di alogenuro di stagno in soluzione per dispositivi optoelettronici di perovskite. Questo articolo analizza il ruolo del DMSO nella gestione dei processi di ossidazione nelle perovskiti di alogenuro di stagno, fondamentali per lo sviluppo di dispositivi optoelettronici stabili ed efficienti (Nazeeruddin MKK et al., 2024).
  • Confronto tra tecnologie di preparazione e valutazione delle prestazioni di diversi materiali per cromatografia di affinità con proteina A. Lo studio dimostra l'efficacia del DMSO nell'ottimizzare la preparazione e le prestazioni di materiali cromatografici utilizzati nella purificazione delle proteine (Zhou LJ et al., 2024).
  • Applicazione di ligandi selettivi del rame (I) per l'imaging PET di specie reattive dell'ossigeno mediante intrappolamento metabolico. La ricerca evidenzia una nuova applicazione del DMSO nello sviluppo di ligandi selettivi per il rame (I) per la tomografia a emissione di positroni (PET), migliorando le tecniche di imaging utilizzate nella diagnostica medica (Tada T et al., 2024).
Avvertenza
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Specifiche
Concentrazione di saturazione in aria: 8,0 g/m3 (20 °C)
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,0 %
Identificazione (IR): conforme
Acidità(come CH₃COOH): ≤ 0,001 %
Densità (d 20 °C/ 4 °C): 1,099 - 1,101
Indice di rifrazione (n 20/D): 1,478 - 1,479
Punto di fusione: ≥ 18,0 °C
Assorbimento: conforme
Sostanze collegate (GC): conforme
Sostanze facilmente carbonizzabili: conforme
Acqua: ≤ 0,2 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Contatta l'Assistenza Tecnica