1.00845
Ethanolamine
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
About This Item
Tensione di vapore
0.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
410 °C
Potenza
1515 mg/kg LD50, oral (Rat)
1025 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
3.4-27 % (v/v)
Impurezze
≤0.1% Diethanolamine (GC)
≤0.1% Triethanolamine (GC)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤100 ppb Ba (Barium)
≤20 ppb B (Boron)
≤20 ppb Co (Cobalt)
≤20 ppb Cr (Chromium)
≤20 ppb Cu (Copper)
≤50 ppb Cd (Cadmium)
≤500 ppb Al (Aluminium)
≤500 ppb Ca (Calcium)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
20 cSt(23 °C)
P. ebollizione
171 °C/1013 hPa
Punto di fusione
10.5 °C
Temp. transizione
flash point 92.5 °C
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Fe: ≤100 ppb
Mg: ≤100 ppb
Mn: ≤20 ppb
Ni: ≤20 ppb
Pb: ≤100 ppb
Sn: ≤100 ppb
Zn: ≤100 ppb
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Linkage
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Contatta l'Assistenza Tecnica