Merck
62240
Sigma-Aldrich
Acido linoleico
technical, 58-74% (GC)
Sinonimo/i:
acido cis-9,cis-12-octadecadienoico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS Number:
Peso molecolare:
280.45
Beilstein:
1727101
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
technical
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
58-74% (GC)
Impurezze
18-32% oleic acid
Colore
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
n20/D 1.466
P. ebollizione
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−5 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Descrizione generale
Linoleic acid can give rise to a class of geometric, positional and conjugated dienoic isomers called conjugated linoleic acids(CLA),mostly found in animal products, which can act like a cancer preventive agent in animals.
Applicazioni
  • Alginate Spheres With Urea and Linoleic Acid: A biological nitrification inhibitor proposal utilizing alginate spheres to encapsulate urea and linoleic acid for agricultural benefits (Avendaño-Morales et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
L′acido linoleico aumenta la proliferazione cellulare e l′espressione genica del PPARα e dei suoi geni bersaglio come l′acil-CoA ossidasi negli epatociti primari di anatra .
Avvertenza
partially crystallizes on storage at 0-4°C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica