Merck
435244
Sigma-Aldrich
Cellulose
colloidal, microcrystalline
Sinonimo/i:
Cellulose powder, Cotton linters
About This Item
CAS Number:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Stato
colloidal, microcrystalline
Livello qualitativo
contiene
10.0-20.0% sodium carboxymethyl cellulose as stabilizer
Dimensione particelle
+65-+325 mesh
Viscosità
50-150 cP, 2.6 wt. % in H2O, Brookfield RTV, spindle #1 (20 rpm)(lit.)
Densità bulk
0.6 g/mL (25°C)
Stringa SMILE
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Bulking agent, opacifier, anti-caking agent, extrusion aid and stabilizer for foams and emulsions.
High purity cellulose powders for partition chromatography.
Caratteristiche e vantaggi
Amorphous regions are hydrolyzed leaving crystalline microfibrils. Forms thixotropic gels, good thermal stability.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica