15014
Ethanolamine
≥99%
Sinonimo/i:
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1436 °F
Limite di esplosione
17 %
Impurezze
≤0.5% water (Karl Fischer)
Residuo alla calcinazione
≤0.05% (as SO4)
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
Punto di fusione
10-11 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤10 mg/kg
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Catalytic performance and acidic analysis of chloroaluminate ionic liquid: Explores the effects of ethanolamine on the catalytic properties of ionic liquids in oil synthesis (Hu et al., 2024).
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica