Merck
KezdőlapMikrobiális táptalajok előkészítéseKultúrmédiumok a komplementer módszerekhez
Kultúrmédiumok a komplementer módszerekhez
A gyógyszerkönyvi vizsgálatok számos gyógyszeripari nyersanyagra és késztermékre vonatkozó szabványosított módszerek. Az összetett módszerekben részletezett szabványok vizsgálata és betartása alapvető követelmény a gyógyszer-összetevők és gyógyszerkészítmények globális termékfejlesztéséhez, forgalomba hozatalához és forgalmazásához. A kompendialis vizsgálatokat a gyógyszerek kompatibilitásának és biztonságosságának megállapítására vagy rutinszerű minőségellenőrzésre végzik. 
NEM SZTERIL KÉSZÍTMÉNYEK MIKROBIOLÓGIAI MINŐSÉGI KONTROLLJA
A három nemzetközileg legfontosabb gyógyszerkönyv (Ph Eur/JP/USP) 2009-ben tette közzé a nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatáról szóló fejezeteik harmonizált változatát. Emellett a Kínai Gyógyszerkönyv 2016-os kiadása is nagyrészt harmonizált a táptalajok összetételét és a teljesítménykritériumokat illetően, bár a növekedést elősegítő vizsgálatokat a kínai törzsgyűjteményből származó törzsekkel kell elvégezni. Ezek a módszerek az összes aerob számmal (TAMC és TYMC) és a meghatározott mikroorganizmusok vizsgálatával foglalkoznak.
A nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló táptalajportfóliónk megfelel a harmonizált gyógyszerkönyvnek. Ahogy a kompendáriumi módszerek változnak, biztos lehet benne, hogy ezt alaposan nyomon követjük, és az összetétel vagy a teljesítményvizsgálat bármilyen változását gyorsan végrehajtjuk, hogy Önnek ne kelljen aggódnia a táptalajaink szabályozási megfelelősége miatt. 
A nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló táptalaj-portfólió teljes mértékben megfelel a harmonizált gyógyszerkönyvnek.
A termékválasztékunkban megtalálható minden olyan táptalaj és anyag, amely a következőkhöz szükséges:
MIKROBIOLÓGIAI MINŐSÉGI KONTROLL A NEM SZTERIL KÉSZÍTMÉNYEK MINŐSÉGI KONTROLLJÁBÓL
A három nemzetközileg legfontosabb gyógyszerkönyv (Ph Eur/JP/USP) 2009-ben tette közzé a nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatáról szóló fejezeteinek harmonizált változatát. Emellett a Kínai Gyógyszerkönyv 2016-os kiadása is nagyrészt harmonizált a táptalajok összetételét és a teljesítménykritériumokat illetően, bár a növekedést elősegítő vizsgálatokat a kínai törzsgyűjteményből származó törzsekkel kell elvégezni. Ezek a módszerek az összes aerob számmal (TAMC és TYMC) és a meghatározott mikroorganizmusok vizsgálatával foglalkoznak.
A nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló táptalajportfóliónk megfelel a harmonizált gyógyszerkönyvnek. Ahogy a kompendáriumi módszerek változnak, biztos lehet benne, hogy ezt alaposan nyomon követjük, és az összetétel vagy a teljesítményvizsgálat bármilyen változását gyorsan végrehajtjuk, hogy Önnek ne kelljen aggódnia a táptalajaink szabályozási megfelelősége miatt. 
PHARMAKOPÉIA KOMPENDIÁLIS TESZTELÉS
A szabályozó hatóságoknak gyógyszerészeti gyógyszer-teszteket kell végrehajtaniuk, és a megfelelő gyógyszerkönyv szerinti módszereket vagy validált módszereket kell követniük.
Az Európai Gyógyszerkönyv. 9. kiadás. Fejezet 2.6.12 A nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata: Mikrobiális számbavételi vizsgálatok és 2.6.13. fejezet Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata: A meghatározott termékek vizsgálata. Strasbourg, Franciaország. 
A Japán gyógyszerkönyv. 17. kiadás. 4.05. fejezet Mikrobiológiai határérték-vizsgálat I. A nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata: Összes életképes aerob szám és II. A nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata: Meghatározott termékek vizsgálata. Japán Egészségügyi, Munkaügyi és Jóléti Minisztérium. Tokió, Japán. 
Az Egyesült Államok Gyógyszerkönyve 38/National Formulation 33, Supp. 2. fejezet <61> A nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata: Mikrobiális számbavételi vizsgálatok és <62> Nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálata: A meghatározott termékek vizsgálata. Rockville, Md., USA.
MINTAKÉSZÍTÉS KOMPENZIÁLIS Vizsgálatokhoz 
A felhasznált hígítóközeg és adalékanyagok kiválasztása a vizsgálati minta tulajdonságaitól függ. Az antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkező termékek semlegesítő szerek használatával ellensúlyozhatók. 
KOMPENZIÁLIS MÓDSZEREK A MIKROBIAI MEGHASZNÁLÁSRA
A mikrobiális megszámlálási vizsgálatok olyan kvantitatív módszerek, amelyekkel meghatározható a gyógyszeripari termékekben aerob körülmények között szaporodó mezofil baktériumok és gombák szennyezettségi szintje. A tesztek közé tartozik az összes aerob mikrobaszám (TAMC) és az összes élesztő- és penészgombaszám (TYMC) kimutatása. A membránszűrés, a lemezszámlálás vagy a legvalószínűbb szám (MPN) a legelterjedtebb számlálási módszer, és a módszer kiválasztása a vizsgált terméktől függ.
A módszer kiválasztása előtt a termék jelenlétében kell bizonyítani az alkalmasságot. Ez magában foglalja a megfelelő teszt törzsek előállítását, a táptalajok növekedést elősegítő tesztjeit, valamint a számlálási módszer alkalmassági tesztjeit a termék jelenlétében.
Ábra: Mikrobiális megszámlálási vizsgálatok
1. ábra.A mikrobiológiai számbavételi vizsgálat diagramja az 1. TAMC között: Vegyes mikrobiális növekedés szójabab kazein emésztő agaron, és 2. TYMC: vegyes élesztő- és penészgombásodás szaburált dextróz agaron. A) Szójabab kazein emésztő agar B) Szójabab kazein emésztőlé C) Sabouraud dextróz agar D) Sabouraud dextróz agar klóramfenikollal*
*A TYMC elfogadási kritériumokat meghaladó, fenyegető baktériumnövekedés elnyomására használható.
Vizsgálatok meghatározott mikroorganizmusokra
A gyártónak az egyes nem steril gyógyszeripari termékek mikrobiológiai minőségi specifikációjától függően a következő hét organizmus hiányát vagy korlátozott előfordulását kell megállapítania:
Kultúrlemezek nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatához
  1. Salaktűrő Gram-negatív baktériumok
  2. Escherichia coli
  3. Salmonella
  4. Pseudomonas aeruginosa
  5. Pseudomonas aeruginosa
  6. /i>
  7. Staphylococcus aureus
  8. Staphylococcus aureus
  9. Clostridia
  10. Candida albicans
Ezek az organizmusok általános indikátor organizmusokként szolgálnak, de a termék jellegétől, rendeltetésétől, a befogadó csoporttól és az alkalmazás módjától függően más patogén mikroorganizmusok is relevánsak lehetnek. A szükséges táptalajok alábbi áttekintése a gyógyszerkönyvek kifejezett követelményeire korlátozódik.
Epetűrő Gram-negatív baktériumok
Szervezet:
Epe-toleráns Gram-negatív baktériumok
Hígítás / dúsítás:
Szójabab kazein emésztőleves
Enterobaktérium dúsítás
Mossel-levek
Subkultiválás:
Violet RedBile Glükóz Agar
Escherichia Coli
Szervezet:
Escherichia coli
Hígítás / dúsítás:
Szójabab kazein emésztőlé
MacConkey-lé
Subkultiválás:
MacConkey-agar
Szalmonella
Szervezet:
Salmonella
Hígítás / dúsítás:
Szójabab kazein emésztőleves
Rappaport-Vassiliadis
Szalmonella dúsítóleves
Subkultiválás:
Xilóz-lizin-deoxikolát agar
Pseudomonas Aeruginosa
Szervezet:
Pseudomonas aeruginosa
Hígítás / dúsítás:
Szójabab kazein emésztőleves
Subkultiválás:
Cetrimid agar
Staphylococcus Aureus
Szervezet:
Staphylococcus aureus
Hígítás / dúsítás:
Szójabab kazein emésztőleves
Subkultiválás:
Mannit-só agar
Candida Albicans
Szervezet:
Candida albicans
Hígítás / dúsítás:
Sabouraud Dextróz Lépték
Subkultiválás:
Sabouraud Dextróz Agar
Szervezet:
Clostridiumok
Hígítás / dúsítás:
Elősített közeg Clostridiumok számára
Subkultiválás:
Columbia Agar
Hígító médiumok
Loading
Dehidratált táptalaj (DCM)
Loading
Kultúrmédiumok - Használatra kész lemez
Loading
Kultúrközeg - Felhasználásra kész folyadék
Loading
Semlegesítő szerek