Reduktív aminálás 2-pikolin-borán komplexszel
Az aldehidek és ketonok reduktív aminálása a szerves kémiában fontos átalakítás, és számos gyakori redukálószer áll rendelkezésre a karboniltermékek aminokká történő közvetlen átalakítására. E reagensek közül azonban soknak vannak olyan korlátai (pl. jelentős mennyiségű aminfelesleg szükséges, szerves oldószerek használata szükséges, vagy nem használható nagyüzemi alkalmazásokban), amelyek korlátozzák a felhasználásukat.
A közelmúltban jelentették1, hogy a 2-pikolin-borán (pic-BH3) kiváló alternatív reagens a reduktív aminálásokhoz. A pic-BH3 stabil szilárd anyag, amely hosszú ideig tárolható kimutatható bomlás nélkül. Továbbá ez a reagens hatékony a közvetlen reduktív aminációkhoz metanolban, vízben vagy akár oldószermentes körülmények között (1. séma).
1. séma.Pikolin-borán komplex
A vízben történő reakciók jó hozammal folynak a rosszul vízoldható aminok esetében, de nem a jól vízoldható aminok esetében. A reduktív aminációk is jó hozammal mennek végbe a kiválasztott másodlagos aminok esetében.
Anyagok
Hivatkozás