Merck
Molekuláris sziták
Ásványi adszorbensek, szűrőanyagok és szárítószerek
A molekulasziták kristályos fém-alumínium-szilikátok, amelyek szilícium-dioxid és alumínium-dioxid tetraéderek háromdimenziós összekötő hálózatával rendelkeznek. A természetes hidratálódási vizet melegítéssel eltávolítják ebből a hálózatból, hogy egyenletes üregeket hozzanak létre, amelyek szelektíven adszorbeálják a meghatározott méretű molekulákat.
A gázfázisú alkalmazásokban általában 4-8 szemű szitát használnak, míg a folyadékfázisú alkalmazásokban a 8-12 szemű típus a szokásos. A 3A, 4A, 5A és 13X típusú sziták por alakú formái speciális alkalmazásokhoz alkalmasak.
A molekulasziták, amelyek régóta ismertek szárítási képességükről (akár 90 °C-ig), az utóbbi időben a szintetikus szerves eljárásokban is hasznosíthatónak bizonyultak, mivel gyakran lehetővé teszik a kívánt termékek izolálását olyan kondenzációs reakciókból, amelyeket általában kedvezőtlen egyensúlyok szabályoznak. Ezek a szintetikus zeolitok bizonyítottan eltávolítják a vizet, az alkoholokat (beleértve a metanolt és az etanolt) és a HCl-t olyan rendszerekből, mint a ketimin- és enaminszintézisek, észterkondenzációk és telítetlen aldehidek polienálokká történő átalakítása.
® Az E.I. du Pont de Nemours & Co., Inc. bejegyzett védjegye
A. Regenerálás (aktiválás)
A regenerálás a tipikus ciklikus rendszerekben az adszorbeátum eltávolítását jelenti a molekulaszűrő ágyból fűtéssel és vivőgázzal történő átmosással. Elegendő hőt kell alkalmazni az adszorbens, az adszorbens és az edény hőmérsékletének megemeléséhez, hogy a folyadék elpárologjon, és ellensúlyozza a molekulaszita felületének nedvesedési hőjét. Az ágy hőmérséklete kritikus a regenerálás során. A 3A típusnál általában 175-260° közötti ágyhőmérsékletet alkalmaznak. Ez az alacsonyabb tartomány minimalizálja az olefinek polimerizációját a molekulaszita felületén, ha ilyen anyagok vannak jelen a gázban. Lassú felmelegítés ajánlott, mivel a legtöbb olefin anyagot minimális hőmérsékleten eltávolítják; a 4A, 5A és 13X szitáknál 200-315 °C-os tartományban van szükség.
A regenerálás után egy hűtési időszakra van szükség, hogy a molekulaszűrő hőmérséklete a feldolgozandó áram hőmérsékletének 15°-án belülre csökkenjen. Ez a legkényelmesebben a fűtéshez használt gázárammal történik, de hőbevitel nélkül. Az optimális regenerálás érdekében a gázáramlásnak a felmelegítési ciklus alatt az adszorpcióval ellentétes irányúnak kell lennie, a hűtés során pedig (a folyamatáramhoz képest) egyidejűleg kell áramlania. Alternatív megoldásként kis mennyiségű molekulaszűrő szárítható tisztítógáz hiányában kemencében történő melegítéssel, majd lassú hűtéssel egy zárt rendszerben, például exszikkátorban.
® Az E.I. du Pont de Nemours & Nemamp; Co., Inc. bejegyzett védjegye.