Merck
KezdőlapPrimer sejttenyésztési technikákÉrrendszeri periciták: Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
Érrendszeri periciták: Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
Vaszkuláris periciták áttekintése. A periciták az érkapillárisokat és endotélsejteket, neuronokat és asztrocitákat veszik körül a vér-agy-gát (BBB) neurovaszkuláris egységén belül.
1. ábra.Vaszkuláris periciták áttekintése. A periciták az érkapillárisokat és endotélsejteket, neuronokat és asztrocitákat veszik körül a vér-agy-gát (BBB) neurovaszkuláris egységén belül.
Mik azok a periciták?
A periciták, más néven muralsejtek, olyan multipotens perivaszkuláris sejtek, amelyek fontos szerepet játszanak az erek fejlődésében, érésében és átalakulásában. A periciták az endotélsejteket körülvevő bazálmembránba ágyazódnak, ahol közvetlen fizikai kontaktus és parakrin jelátvitel révén kommunikálnak az endotél-, vérképző ős- és immunsejtekkel. A periciták szabályozzák a kapilláris véráramlást, a sejttörmelék kiürítését és fagocitózisát, a neuroinflammációt és a vér-agy gát áteresztőképességét.
A periciták az endotélsejtek köré tekerednek, és a kapilláris és posztkapilláris erek bazális membránjában helyezkednek el. A periciták az endotélsejteket, asztrocitákat és neuronokat is magában foglaló neurovaszkuláris egység kulcsfontosságú összetevői, és fenntartják a vér-agy-gát (BBB) megfelelő működését a központi idegrendszerben.
A periciták képesek a kapillárisok vazokonstrikcióját és vazodilatációját előidézni az érátmérő és a kapilláris véráramlás szabályozása érdekében. Az angiogenezis során az érrendszeri pericitákat az endotélsejtek a vérlemezke-eredetű növekedési faktor (PDGF)-B/PDGF receptor-β (PDGFR-β) kölcsönhatások révén toborozzák. A periciták az érpermeabilitás, az endotélsejtek proliferációjának, sőt a leukociták rekrutációjának szabályozásában is szerepet játszanak.
A daganatos angiogenezis elemzése a rák kísérleti modelljeiben kimutatta, hogy a daganatok éretlen érrendszeri fenotípussal rendelkeznek, folyamatos mikroérnövekedéssel és átalakulással. A daganatokon belüli magas pericitasűrűséget a rák legagresszívebb és terápiára refrakter formáival is összefüggésbe hozták. Azt is feltételezik, hogy egyes periciták részt vesznek a rákos EMT-átmenetekben (pericita-fibroblaszt átmenet (PFT)), és részt vesznek a tumor mikrokörnyezetének szabályozásában. A vaszkuláris periciták jelentősen hozzájárulnak a tumorinvázióhoz és az áttétképződéshez, és az új rákterápiák célpontjai.
A periciták a neuronokkal, asztrocitákkal, mikrogliákkal és endotélsejtekkel együtt alkotják a BBB neurovaszkuláris egységét. A vér-agy gát áteresztőképessége a periciták által szabályozott endotél transzcitózissal történik, legalább két mechanizmus révén: 1) az endotélsejtek BBB-specifikus génexpressziós mintázatának szabályozásával és 2) a CNS-erek körüli asztrocita véglábak polarizációjának indukálásával.
Az agyi véráramlás és a kapillárisok érrendszeri ellenállása az Alzheimer-kór (AD) és más demenciák korai szakaszában csökken. A periciták elvesztése Alzheimer-szerű tünetekhez vezet laboratóriumi állatokban, emelkedett Aβ40 és Aβ42 agyi szintekkel, és felgyorsítja az amiloid angiopátiát, a tau-kórt és az agyi β-amyloidózist. Így a periciták új, új terápiás célpontot jelenthetnek az Alzheimer-kór progressziójának módosítására. A legújabb bizonyítékok arra utalnak, hogy az agyi periciták a sérülést követően a mikroglia fenotípusok generálásával modulálják a neuroinflammációt.
A mesenchymális őssejtek (MSC) csontvelőből, zsírszövetből és fogpépből izolált multipotens progenitor sejtek. Mind a periciták, mind a mesenchymális őssejtek képesek oszteocitákká, zsírsejtekké és kondrocitákká differenciálódni, és gyakran ugyanazokat a felszíni markereket expresszálják. MSC-ket találtak a perivaszkuláris térben is gyakorlatilag minden szervben. Az érfalon belüli MSC-k pontos azonossága azonban erősen ellentmondásos. A legújabb bizonyítékok arra utalhatnak, hogy a perivascularis MSC-k a szöveti homeosztázis során a periciták és más stromasejtek előfutáraiként működnek
A periciták pozitívak a CD146, PDGFRβ, αSMA, CD13, NG2, Desmin, és negatívak a CD31, CD34, CD45 és CD56 tekintetében.
A periciták izolálása általában a szövetek Trypsin EDTA enzimes emésztésével kezdődik, amelyet általában a mikroérfragmentumok egymást követő szűrési lépésekkel történő izolálása követ. Tiszta pericitakultúrák nyerhetők pozitív vagy negatív immunszelekcióval, mágneses gyöngyök vagy áramlási citometria segítségével, a fenti antitest markerek használatával.
AromoCell humán periciták, amelyek az emberi placenta mikrovesszeiből származnak, a szekunder tenyésztés végén (P1) kerülnek kriokonzerválásra, és felolvasztás után P2-nek minősülnek. A populációk megduplázódásának száma nincs meghatározva minden egyes sejttétel esetében, azonban garantáltan legalább 15 populációduplázódásig tenyészthetők.
Characterization of human placenta derived vascular pericytes
Characterization of human placenta derived vascular pericytes
2. ábra. A humán placentából származó érrendszeri periciták jellemzése. Humán periciták a placenta sejtkultúrából fáziskontrasztban. A PromoCell humán placenta periciták áramlási citometriai elemzése >A sejtek 98%-a CD146+.