Merck
KezdőlapPrimer sejttenyésztési technikákElsődleges humán periciták és periciták növekedési médiumai
Elsődleges humán periciták és periciták növekedési médiumai
Ezek a termékek az Egyesült Államokban, Kanadában és egyes európai országokban kaphatók.
Pericita sejttenyésztő rendszer
A periciták multipotens, mesenchymális jellegű sejtek, amelyek a kis erek falával együtt találhatók. Fontos szerepet játszanak az angiogenezisben, a mikrovaszkulatúra strukturális integritásában és a véráramlás szabályozásában. Ugyanakkor rosszindulatú daganattá is fejlődhetnek, amelyet hemangiopericitómának neveznek.  A mai napig ezek a sejtek bizonyították, hogy képesek adipocitákká, oszteoblasztokká, fibroblasztokká, simaizomsejtekké és fagocitákká (makrofágokká) differenciálódni.
PromoCell® A periciták normál emberi placentából származnak. Röviddel az izolálás után valamennyi pericitát 2. passzázsban (P2) kriokonzerváljuk a szabadalmaztatott, szérummentes fagyasztóközeg, Cryo-SFM használatával. Minden egyes kriovial legalább 500 000 életképes pericitát tartalmaz felolvasztás után.  A placentából származó humán periciták proliferáló sejtkultúrák formájában is rendelkezésre állnak, amelyeket három napig felolvasztott és tenyésztett kriokonzervált sejtekből hoztak létre.
A placentából származó humán periciták tenyésztési protokollja
A periciták növekedési médiumát minden szövetből származó humán periciták tenyésztésére fejlesztettük ki in vitro . A Periciták növekedési médiuma egy 500 ml-es palack Basal Mediumból és egy fiola SupplementMixből áll. A SupplementMix hozzáadása a Basal Mediumhoz alkotja a teljes Growth Mediumot.
Pericyte Growth Medium Supplementation Details
A Pericyte Growth Medium tartalmazza az emberi periciták optimális növekedéséhez szükséges összes komponenst. A periciták növekedési médiuma nem tartalmaz antibiotikumokat vagy antimikotikumokat, és 5%-os CO2 atmoszférájú inkubátorban történő használatra van kifejlesztve.
A pericitákhoz való kiegészítő médiumok előkészítése
  • A Pericyte Growth Medium SupplementMixet 15-25 °C-on olvassa fel.
  • Aszeptikusan keverje össze a kiegészítő oldatokat óvatos fel- és lefelé pipettázással.
  • Az egyes kiegészítők teljes tartalmát vigye át a Pericyte Basal Mediumba.
  • Zárja le a palackot, és óvatosan keverje össze, hogy homogén keveréket kapjon.
A Pericyte termékek tárolása és stabilitása
  • A megérkezést követően a Pericyte Basal Mediumot azonnal tárolja 4-8 °C-on, sötétben, a Pericyte Growth Medium SupplementMixet pedig -20 °C-on. Ne fagyassza le a Pericyte Basal Mediumot.
  • A termékek az utasításoknak megfelelően tárolva a címkén feltüntetett lejárati dátumig stabilak.
  • Amint a Pericyte Basal Mediumhoz hozzáadjuk a kiegészítőket, a teljes médium eltarthatósági ideje 4 - 8 °C-on hat hét. Ne fagyassza le a teljes táptalajt.
  • A felhasználáshoz csak a teljes Pericyte Growth Medium egyszer használatos mennyiségét aliquotálja és melegítse elő, a fennmaradó táptalajkészletet pedig tartsa hűtve 4 - 8 °C-on.
  • A szállítás után a kriokonzervált sejteket folyékony nitrogénben kell tárolni, vagy közvetlenül kell elvetni.
  • A proliferáló sejteket azonnal fel kell dolgozni.
Pericitakultúra-rendszer minőségellenőrzése
Humán periciták placentából minőségellenőrzés
Minden egyes PromoCell® pericita tételen szigorú minőségellenőrzési vizsgálatokat végzünk.
  • Morfológiai, tapadási arány és életképesség szempontjából vizsgálják.
  • Folyócitometriai elemzést végeznek minden egyes tételen olyan markerek átfogó paneljére, mint a CD31, CD34, CD105 és CD146.
  • Vizsgálat a HIV-1, HIV-2, HBV, HCV és mikrobiális szennyeződések (gombák, baktériumok és mikoplazma) hiányára.
  • A részletes elemzési tanúsítvány (CoA) minden tételről letölthető.
Humán periciták specifikációi
Periciták növekedési médiumának minőségellenőrzése
A PromoCell® Periciták növekedési médiumának minden tételét átfogó minőségellenőrzési teszteknek vetjük alá elsődleges emberi placentából származó periciták felhasználásával. Minden egyes tételt ellenőriznek a növekedést elősegítő aktivitás, az adhéziós ráta és a vizsgált periciták tipikus morfológiája tekintetében. A jóváhagyott házon belüli médiatételeket referenciaként használják. Ezenkívül minden táptalaj-tételt mikrobiális szennyeződések (gombák, baktériumok, mikoplazma) hiánya szempontjából teszteltek.
A primer periciták rendeltetésszerű használata
A termékek kizárólag in vitro felhasználásra, nem diagnosztikai vagy terápiás eljárásokra szolgálnak. A biztonsági óvintézkedéseket lásd a megfelelő biztonsági adatlapon.
Figyelem:  A PromoCell® médiumok alacsony szérumtartalmuk vagy a szérum hiánya miatt nem alkalmasak tripszin semlegesítésre (a sejtek szubkultiválásakor).  Ehelyett a DetachKit (C-41200, C-41210, C-41220) használatát javasoljuk, amely HEPES BSS-t, tripszin/EDTA-t és tripszin semlegesítő oldatot tartalmaz.
Elsődleges humán pericitakultúra anyagok