Merck
KezdőlapMikrobiális sejtkultúraBevezetés a mikrobiális médiumokba
Bevezetés a mikrobiális médiumokba
Bevezetés a mikrobiális táptalajokba
A mikrobiológiai vizsgálatokhoz különböző baktérium-, élesztő- vagy vírusfajok rendelkezésre állására van szükség a laboratóriumban. Az olyan nagyszabású folyamatok, mint a fermentáció, a fehérje- és vakcinagyártás nagyszámú, fiziológiailag aktív állapotban lévő baktériumot igényelnek. Ezért a különböző alkalmazásokhoz megfelelő tápközegre van szükség, amely megfelelő biokémiai környezetet biztosít és fenntartja a mikrobák összes jellemzőjét.
Minden mikrobiális közegnek tartalmaznia kell tápanyagforrásokat, energiaforrásokat, alapvető ásványi anyagokat, pufferanyagokat és pH-indikátorokat. Néha szelektív szereket és szilárdítószereket is tartalmaznak. Az obligát parazitákat, például a bakteriofágokat olyan tápközegben lehet tenyészteni, amely gazdabaktériumokat is tartalmaz.
A következők a tipikus mikrobiális táptalaj alapvető összetevői:
  • Tápanyagforrások - fehérje-, vitamin-, ásványi anyag- és szénhidrátforrások; többnyire pepton és húskivonat keveréke
  • Energiaforrások - szénhidrátforrások; többnyire glükóz
  • Ellengedhetetlen ásványi anyagok - mikro- és makroásványi anyagok forrásai; főként a peptonban és a húskivonatban vannak jelen
  • Pufferanyagok - az optimális pH-t fenntartó anyagok; főként specifikus aminosavak, foszfátok, citrátok és zwitterionok
  • pH-indikátorok - a közeg pH-jának változását színváltozással jelző anyagok; főként fenolvörös
  • Szelektív szerek - olyan szerek, amelyek csak bizonyos baktériumok növekedését teszik lehetővé; az antibiotikumok, telluritok, azidok és epesók példák
  • Szilárdító szerek - olyan szerek, amelyek a közeget szilárd vagy félszilárd állapotban tartják, ha szükséges; széles körben használt szer az agar, bár néha zselatint is használnak
  • Specifikus anyagok, mint például növekedési faktorok, enzimek, beépíthetők a táptalajba bizonyos baktériumok számára
Mikrobiális táptalajok típusai
  • Egyszerű vagy bazális táptalaj: Tartalmaznak tápoldatot és peptonvizet; rutinszerűen használják különböző baktériumok izolálására és tenyésztésére egy molekuláris biológiai kutatólaboratóriumban
  • komplex táptalajok: Különböző tápanyagok keverékét tartalmazzák; az aminosavforrás pontos összetétele nincs meghatározva. Ilyen például a csokoládé agar, MacConkey agar, Lowenstein-Jensen táptalaj
  • Definált táptalajok: Az egyes baktériumok által igényelt ismert és meghatározott szén- és nitrogénforrásokat tartalmaznak
  • Speciális táptalajok: Olyan speciális anyagokat tartalmaznak, amelyek ösztönzik az igényes baktériumok növekedését, gátolják a nemkívánatos baktériumok növekedését, vagy olyan indikátorokat tartalmaznak, amelyek megkülönböztetik a különböző baktériumtípusokat
FAQs
Mi a különbség a Luria, Lennox és Miller LB készítmények között?
A LB, (eredetileg lizogénlevesnek nevezték) kezdetben triptonból, élesztőkivonatból, NaCl-ból és glükózból állt, nem sokkal később a glükózt kihagyták (Miller-féle változat), később pedig a NaCl-tartalmat a felére csökkentették (Lennox-féle változat), egyes alkalmazásokhoz pedig még kevesebb só szükséges (Luria-féle alacsony sótartalmú változat).
Mi a különbség az LB - Miller termékek között?
A LB - Miller számos típusban kapható az Ön igényeinek megfelelően. a különböző termékformák között van por és folyékony forma. a por formája agarral is kapható az egyszerű LB-agar lemezkészítés érdekében.L2542 (LB Miller folyékony)L3522 (LB Miller por)L3147 (LB Miller por agarral)
Melyik baktériumtenyésztő táptalaj a legjobb választás az alkalmazásomhoz?
Mindegyik táptalajon valószínűleg megnő az E. coli nagyon jól, de vannak még általános irányelvek a tápoldat kiválasztására, ha protokoll nélkül dolgozik.Általánosságban:LB - Miller és LB - Lennox E. coli növekedésre és fenntartásra, DNS plazmidok előállítására és fehérje előállítására használható.A Lennox készítmény alacsonyabb sótartalommal rendelkezik, amely néhány sóérzékeny szelekciós antibiotikumhoz szükséges.LB - Luria alacsony sótartalmú speciális alkalmazásokhoz használják, ahol az E. coli növekedése vagy más korlátozások a lehető legalacsonyabb sótartalmat igénylik.A Terrific Broth-ot nagyobb hozamú fehérje előállításához és nagy hozamú DNS plazmidok előállításához használják, mivel az E. coli gyorsabban növekszik ebben a táptalajban.A SOB-t fehérje előállításához, DNS plazmidok előállításához és nagy hatékonyságú kompetens sejtek előállításához használják.A SOC a kompetens sejtek kezdeti növekedéséhez és a transzformációs eljáráshoz használatos.
Magnézium hozzáadása a táptalajhoz növeli a sejtsűrűséget?
A magnéziumot még nem tartalmazó mikrobiális leveskészítményekben 10-20 mM MgCl2 vagy MgSO4 hozzáadása növelheti a sejtsűrűséget. Lehet, hogy az inkubátor rázási sebességét is növelni kell.
Mikrobiális médiumok kiválasztási útmutatója
Hivatkozások
1.
Sambrook J, Fritsch E, Maniatis T. 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 1. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
2.
Parija SC. 2012. Textbook of Microbiology & Immunology. 2. Elsevier India.
3.
Types of Growth Media Used to Culture Bacteria. [Internet].[updated 07 Aug 2016; cited 17 Jul 2020]. Available from: https://www.scienceprofonline.org/microbiology/types-culture-media-for-growing-bacteria.html