Ezüst-tioszulfát - Növényi szövettenyésztési protokoll
Készítsünk 0,1 M Nátrium-tioszulfát (STS) törzsoldatot 1.58 g Nátrium-tioszulfát (termékszám: S7026) 100 ml vízben. Készítsen 0,1 M ezüst-nitrát törzsoldatot, feloldva 1.7 g ezüst-nitrát (termékszám S7276) 100 ml vízben. A törzsoldatokat sötétben tárolja, amíg az STS elkészítéséhez szükséges.
Az STS-t általában az ezüst és a tioszulfát 1:4 moláris arányával készítjük. Az oldatban lévő ezüst szinte teljes egészében [Ag(S2O3)2]3- formában van jelen, amely az etilénhatás gátlásának aktív komplexe.
Készítsünk egy 0. oldatot.02 M STS-t úgy, hogy lassan 20 ml 0,1 M ezüstnitrát törzsoldatot 80 ml 0,1 M nátrium-tioszulfát törzsoldatba öntünk. Az STS hűtőszekrényben akár egy hónapig is tárolható. Az STS elkészítése azonban közvetlenül a felhasználás előtt ajánlott.