S7026
Sodium thiosulfate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2S2O3
CAS Number:
Molekulatömeg:
158.11
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Teszt
98% (NLT)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Used with silver nitrate to produce a silver thiosulfate solution (STS) containing the ethylene inhibitor ion [Ag(S2O3)2]-3.
Egyéb megjegyzések
This product has been replaced by 217263-Sigma-Aldrich | Sodium thiosulfate, ReagentPlus®, 99% | Na2S2O3
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium thiosulfate
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?