Merck
KezdőlapSupportSzámológépek és alkalmazásokMolaritási számológép
Molaritási számológép
Moláris oldathoz szükséges tömeg kiszámítása
A molaritási kalkulátor kiszámítja a vegyület tömegét, amely egy adott moláris koncentráció és térfogat eléréséhez szükséges. Ismert molaritású oldat hígításához használja a Solution Dilution Calculator oldat hígítási számológépet. Ismert tömegszázalékos erősségű koncentrált sav vagy bázis oldatának hígításához használja a Sav- és bázis-molaritás-kalkulátor.
.
Hogyan számoljuk ki a tömeget
A tömeg, a moláris koncentráció, a térfogat és a képlet súlya a következőképpen függ össze:
Tömeg (g) = Koncentráció (mol/L) * Térfogat (L) * Képlet súlya (g/mol)
Mi a tömeg?
A tömeg (m) az anyagban jelen lévő anyagmennyiség. Értéke állandó, és a tömeggel ellentétben nem befolyásolja a gravitáció.
Mi a képlet súlya?
A képlet súlya (F.W.) az adott empirikus képletben lévő összes atom atomtömegének összege. Például: a nátrium-klorid (NaCl) egy atom nátriumot (Na) és egy atom klórt (Cl) tartalmaz. A nátrium atomtömege 22,99 g/mol, a klóré pedig 35,45 g/mol. Ezért a NaCl képlet szerinti tömege 58,44 g/mol (22,99 g/mol + 35,45 g/mol).
Mi a moláris koncentráció?
A moláris koncentráció az oldott anyag egy egységnyi oldatban jelen lévő mennyisége. Egységei a mol/L, mol/dm3 vagy mol/m3. A moláris koncentráció, más néven molaritás, és az M, moláris egységgel jelölhető. Ha 1 L 0,5 M nátrium-klorid oldatot akarunk készíteni, akkor a képlet szerint 29,22 g nátrium-kloridot használunk (0,5 mol/L * 1L * 58,44 g/mol = 29,22 g).