Blazar® gyors vírusfelismerés
A szabadalmaztatott Blazar® platformunk egy fejlett multiplex és degenerált PCR technológia az adventív és fajspecifikus vírus kimutatására, amely összhangban van a jelenlegi szabályozási útmutatással. A Blazar® platform célzott molekuláris módszer, amely napokon belül pontos és nagy érzékenységű vírus kimutatását biztosítja. A víruscsalád genomjának egy konzervált régióján belül több célpont felerősítésével ügyfeleink a vírusok szélesebb körét képesek kimutatni a hagyományos PCR-módszerekhez képest.
- ✓ FAST - Vírusszűrés napokon belül, és a tételek hamarabb történő kiadása a laboratóriumi automatizálás és a digitális jelentéstétel beépítésével
- ✓ SENSITIVE - a vírusok és bármely variáns kimutatása akár 10 genomiális példányig
- ✓ BIZTONSÁGOS - teljesen validált és GMP-konform eljárás
Kapcsolódó termék irodalom
- Alternatives to in vivo assays for biosafety testing of biologics
Here we examine the current in vivo methods and explore alternatives which can be employed today. We also propose that while the industry may be some years away from removing in vivo testing completely, a case can be made for removing animal use from well-characterized production systems such as CHO.
- Accelerating Bulk Harvest Testing using the Blazar® CHO Animal Origin Free Virus Panel for Rapid Adventitious Virus Detection
This white paper describes the Blazar® CHO Animal Origin Free (AOF) panel for rapid adventitious virus detection, a targeted molecular method for broad virus screening.
A Blazar® platform alkalmazásai
Multiplex megközelítés, amely túlmutat az egycélú víruskimutatáson
A: A degenerált primerek szélesítik a specificitást
B: A fészkes PCR megközelítés növeli az érzékenységet
C: A fragmentumok kimutatása kapilláris elektroforézissel. Belső pozitív kontrollok minden egyes vizsgálati mintába bejuttatva
A Blazar® platform lehetővé teszi a következő generációs biofeldolgozási stratégiákat - a folyamatok intenzifikálásától az összekapcsolt feldolgozáson át a teljesen folyamatos gyártásig -, ami alaposan felgyorsítja a biogyártási határidőket és növeli a termelékenységet.
Megtarthatja versenyelőnyét a biológiai programjának felgyorsításával a Blazar® platformmal a gyors vírusfelismeréshez.
Az alábbi űrlap segítségével többet megtudhat a versenyelőny fenntartásáról és a biológiai programjának felgyorsításáról a Blazar® platformmal.