KezdőlapServicesBioReliance® szerződéses tesztelésSejt- és vírusbank-vizsgálatGenetikai stabilitás vizsgálata
Genetikai stabilitás vizsgálata
A genetikai stabilitás vizsgálata (sejtvonal-stabilitás) kulcsfontosságú összetevője a termelő sejtbankok jellemzésének, és kritikus fontosságú a baktérium-, élesztő- és emlőssejtkultúrákból származó biológiai anyagok minőségbiztosításának fenntartásában. A genetikai stabilitási vizsgálatok elvégzése igazolja, hogy az expressziós rendszer nem ment át olyan változásokon, amelyek hatással lennének a termék integritására.
A 3. fázisban a mestersejtbank (MCB) vagy a gyártás végén/határértéknél (EOP/CAL) végzett genetikai stabilitást különböző módszerekkel igazolják:
- Restrikciós enzimelemzés Southern Blot segítségével
- Gén kópiaszám QPCR segítségével
- Expressziós kazetta szekvenálás /li>
- Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) - géntérképezés
- Kariológia - klasszikus & spektrális
Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel az Ön igényeinek megfelelő genetikai stabilitásvizsgálatért.