Bakteriális visszatartás vizsgálata
A baktérium-visszatartás vizsgálata (BRT) biztosítja, hogy a szűrők steril szennyvizet termeljenek még akkor is, ha baktériumokkal vannak terhelve, így a szűrő validálásának kritikus lépése a biofarmáciai gyártók számára. Ezt a vizsgálatot világszerte minden szabályozó hatóság megköveteli, beleértve az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságát (FDA), az Európai Uniót, Japánt és a kínai jó gyártási gyakorlatot.
A BioReliance® Validation Services vizsgálatai az FDA aszeptikus feldolgozással előállított steril gyógyszerekről szóló útmutatójának, valamint a Parenteralis Gyógyszeripari Szövetség (PDA) 26. technikai jelentésében meghatározott vizsgálati paramétereknek megfelelően történnek. Minden baktérium-visszatartási vizsgálatot ellenőrzött laboratóriumokban, kalibrált berendezésekkel és módszerekkel végzünk, amelyeket a megbízható minőségbiztosítási rendszerünk szabályoz.
Kihívás minden egyes membránra a legrosszabb esetre vonatkozó kísérletekkel
Vizsgálati megközelítésünk a végfelhasználó legrosszabb esetre vonatkozó feldolgozási körülményeinek felhasználása annak meghatározására, hogy egy sterilizáló minőségű szűrő képes-e visszatartani a szűrőfelület cm2-enként legalább 107 baktériumot. Ezzel a legrosszabb esetre vonatkozó megközelítéssel biztosítjuk az Ön számára a legjobb esetre vonatkozó eredményt.
- A Brevundimonas diminuta (B. diminuta) általában kihívó mikroorganizmusként használják. A biológiai terheltség jellemzéséből származó megfelelő indoklással más törzseket is használhatunk a vizsgálathoz.
- Minden laboratórium szigorúan betartja a Parenteralis Gyógyszerkészítmény (PDA) irányelveket és az Amerikai Vizsgáló és Anyagvizsgáló Társaság (ASTM) szabványait.
- A robusztus és megfelelő kihívás egy tétel kész gyógyszertermékből vagy technológiai folyadékból áll, amelyet három tétel MilliporeSigma sterilizálási minőségű, 47 mm-es membránkoronggal kell értékelni.
- Mindössze egy membránt tartalmaz a minimális integritási specifikációnak megfelelő vagy ahhoz közeli értéken.
- Méretellenőrzések bizonyítják, hogy a tesztorganizmus megfelelő méretű.
- Előzetes vizsgálatokat tartalmaznak, például életképességi vizsgálatot a megfelelő kihívási oldat kiválasztásához és visszanyerési vizsgálatot annak biztosítására, hogy minden lehetséges baktérium visszanyerhető legyen a gyűjtőszűrőkön.
- Az Ön gyógyszertermékével való feldolgozási körülményeket szimulálják, hogy empirikus bizonyítékot szolgáltassanak.
Kérjen árajánlatot és kezdje el még ma.
Bízzon globális szolgáltatási hálózatunkban
Ha többet szeretne megtudni a biogyógyszergyártók számára nyújtott, iparágvezető validálási szolgáltatásainkról, tekintse meg ezeket a világszerte működő laboratóriumainkban végzett speciális képességeket.
- Singe-Use and Filter Validation Services
- Chemical Compatibility Testing
- Filter Integrity Testing /li>
- Extrahálható és kioldódó anyagok
- Validálási szolgáltatási tanácsadás
- Validálási szolgáltatási szintek
Kapcsolódó termékforrások
Webinar: The Proof is in the Pudding: Bakteriális visszatartás a sterilizáló minőségű membránoknál
White Paper: A membránszűrő pórusméretének hatása a mikrobák visszanyerésére és a kolóniamorfológiára
White Paper: A kis szervezetek visszatartása 0,22 μm-es Durapore® szűrővel