Merck
KezdőlapProductsPharma & Biopharma ManufacturingFluid ManagementRozsdamentes acél csatlakozók, szelepek és keverők
Rozsdamentes acél csatlakozók, szelepek és keverők
A NovAseptic® hardver, a nagy teljesítményű, kockázatmentes folyadékkezelő alkatrészek sorozata meghaladja a tiszta, higiénikus folyamatok követelményeit. Keverők, szelepek és csatlakozók széles választékával könnyedén javíthatja terméke biztonságát, minőségét, hatásosságát és tisztaságát, miközben minimalizálja a feldolgozási időt.
Bővebben
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
NovAseptic® keverők
NovAseptic® keverők
A NovAseptic keverők teljes termékcsaládját a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz terveztük.sup>® keverők termékcsaládja tartósságot és könnyű karbantartást kínál, miközben kiváló keverési teljesítményt és működési hatékonyságot biztosít. A NovAseptic® keverő szétszerelése egyszerű az alulra szerelt kialakításnak köszönhetően, így nincs szükség a rendszer felemelésére.
  • Növeltebb teljesítmény
  • Egyszerűen tisztítható és sterilizálható a helyszínen (CIP/SIP)
  • Mágnesesen kapcsolt
  • Alulra szerelt
  • Rövidíti a keverési időt a nehezen keverhető oldatok esetében
  • Növeli az üzemeltetési és gazdasági hatékonyságot
  • Teljes dokumentációs támogatás és az anyagok nyomon követhetősége
NovAseptic® szelepek
NovAseptic® szelepek
Szelepeink és szelepkombinációink (12 mm-től 76 mm-ig) költséghatékony, aszeptikus megoldások széles választékát kínálják, amelyek megfelelnek a szigorú CIP/SIP követelményeknek. A NovAseptic® szelepeket úgy tervezték, hogy kiküszöböljék a holtágakat és minimalizálják a visszatartott mennyiségeket, így optimális folyamathatékonyságot biztosítanak. Az olyan membránanyagokkal, mint az EPDM, a szilikon elasztomerek és a PTFE, aszeptikus szelepkialakításunk lehetővé teszi, hogy tömörítse és egyszerűsítse a folyamat tervezését, csökkentse a validálási munkát, valamint időt és pénzt takarítson meg.
  • CIP/SIP
  • Nincsenek holt lábak
  • alacsony hold-up
  • csökkentett validálási erőfeszítések
  • különböző alkalmazásokhoz elérhető
  • Teljes dokumentációs támogatás és az anyagok nyomon követhetősége
Rozsdamentes NovAaseptic® acél csatlakozók
NovAseptic® csatlakozók
A NovAseptic® csatlakozók segítségével egyszerűsíthető a mintavevő eszközök, szelepek, érzékelők és egyéb, a tartályhoz, rendszerhez vagy folyamatcsövekhez csatlakozó eszközök csatlakoztatása. Rugalmas kialakításuknak köszönhetően a NovAseptic® csatlakozók a TriClamp csatlakozókat használó berendezések széles skálájával működnek együtt, és könnyen felszerelhetők vakkupakokkal anélkül, hogy a rendszer aszeptikus tulajdonságait befolyásolnák.
  • CIP/SIP
  • Nincsenek holtágak
  • alacsony hold-up
  • Flexibilis és aszeptikus kialakítás
  • Tartályhoz csatlakoztatott és in-line változatok
  • Egyszerű karbantartás
  • Anyagtanúsítványok és teljes dokumentáció
  • Pótalkatrészek elérhetősége 
Kapcsolódó termékforrások
Oldal: 1 / 2