Speciális és intelligens polimerek
A speciális és intelligens polimer anyagok kivételes mechanikai tulajdonságokkal, például merevséggel, szívóssággal, szakítószilárdsággal és alacsony kúszásállósággal alkalmasak a mérnöki folyamatokhoz. Ezek a polimerek ideálisak szerkezeti alkalmazásokhoz, mint például fogaskerekek, autóalkatrészek, elektronikus eszközök külső borítása, és nagy szilárdságú kompozitok. Ehhez fedezze fel hőre keményedő, hőre lágyuló és 3D nyomtatási szálainkat.
Hőre keményedő polimerek
Hőre keményedő polimerjeink, vagy más néven hőre keményedő polimerek, a végleges formába történő kikeményítéssel és öntéssel visszafordíthatatlanul keményedhetnek. Ezekhez az alkalmazásokhoz kínálunk:
- Amid aromás gyanták
- Biszfenol A polimerek és epoxi prepolimer gyanták
- Formaldehid-kopolimerek és epoxik
- Fotóhógyanták
Products
Thermoplasztikus polimerek
A termoplasztikus polimerek egyéb egyedi tulajdonságokkal is rendelkeznek, például hőre feldolgozhatók, így magas hőmérsékleten is átformálhatók. Általában fröccsöntéssel és extrudálással használják őket. A hőre lágyuló polimereket olyan anizotróp kompozit anyagok megerősítésére is használják, amelyek mesterséges izmokként vagy működtetőként működnek, amelyek külső ingerek hatására reverzibilisen összehúzódnak, kitágulnak vagy elfordulnak. Ilyenek például a következők:
- Poliuretánok és uretán prekurzorok
- Vaxok és olajok
- Poli(fenilén-oxid) hőre lágyuló gyanták
- Poliszulfonok
3D nyomtatási polimer szálak
A 3D nyomtatási polimer szálak széles választékát kínáljuk az Ön additív gyártási alkalmazásaihoz. A 3D nyomtatási technológiák minden típusához gyártott polimerjeink gyors nyomtatást, minimális fúvókaeltömődést és alacsony vetemedést tesznek lehetővé a végtermékek gyors tervezéséhez, prototípusok készítéséhez és gyártásához.
Kapcsolódó termékforrások
- 3D Printing of Carbon Fiber-Reinforced Composites
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.
- Brochure: Three-dimensional Science – Printing the Future in Multiple Dimensions
Multi-dimensional printing technologies and printing materials.