Elektronikai vegyi anyagok és marószerek
A speciális vegyszereket az elektronikai alkatrészek és eszközök technológiai teljesítményének és költséghatékonyságának fokozására használják, hogy lépést tartsanak a dinamikusan fejlődő elektronikai iparral. A félvezető eszközök gyártása egy sor bonyolult, szigorúan ellenőrzött módon végrehajtott lépést igényel, a tisztítástól, maratástól és fotolitográfiától kezdve a kémiai-mechanikai planarizálásig és a nedves feldolgozásig. A folyamatlépések és az anyagrétegek száma a félvezető-technika összetettségével párhuzamosan növekszik.
Products
Elektronikai tisztaságú (akár 99,999%-os tisztaságú, nyomfémek alapján), kiváló minőségű elektronikai vegyi anyagok széles választékát kínáljuk az elektronikai termékek, például integrált áramkörök, nyomtatott áramköri lapok, szilícium ostyák, csomagolóanyagok és síkképernyők gyártásának minden lépéséhez. Bármelyik fázisban is áll, nálunk pontosan az van, amire szüksége van.
- Elektrolízis és elektrolízis megoldások
- Formulált marószerek
- Ultranagy tisztaságú savak
- Karboránok
- Fluoridok
- Speciális gázok
- Dopantok
- Félvezető minőségű oldószerek
- Egykristályos szubsztrátumok
A használatra kész galvanizáló oldataink arany, nikkel, ezüst és cink, valamint galvanizáló oldataink alacsony feszültségű és lyukmentes nikkel, Invar (nikkel-vas ötvözet) és nagysebességű réz galvanizálásához biztosítják a munka folyamatosságát.
Marószereinket úgy állítottuk össze, hogy az aljzatokat az alatta lévő rétegek károsítása nélkül távolítsuk el, és szelektív maratást érjünk el az alumínium, réz, arany, króm, volfrám, tantál és kerámia filmeken, és jellemző:
- Kontrollálható, egyenletes maratási sebesség
- Kompatibilis a különböző fotorezisztekkel
- Minimális alulmaradás
- Minimális maradék /li>
Fedezze fel szilárd, folyékony és gáz halmazállapotú elektronikai vegyszerek és anyagok nagy teljesítményű, nagy tisztaságú elektronikai alkalmazásaihoz szükséges nagy teljesítményű portfóliónkat.