Szubsztrátumok és elektronikus alkatrészek
Subsztrátjaink és előre gyártott elektronikus alkatrészeink célja, hogy jelentősen lerövidítsék a feldolgozási időt akár az újonnan kifejlesztett félvezető anyagok jellemzéséhez, akár egy hatékony FET-alapú érzékelő megépítéséhez a kémiai/biológiai analitok kimutatására. Csak adja hozzá az Ön által kiválasztott félvezető réteget.
- Gyorsan építse fel a térhatású tranzisztorokat (FET) az előre mintázott, hátulról beillesztett, interdigitált elektródák sorozatával. Ezek az elektródák vezető szilíciumszeletre előre gyártottak, szabványos lift-off technológiával, és megbízható ohmos forrás/leeresztő kontaktusokkal, nagyon nagy csatornaszélesség-hosszúság aránnyal (500-4000), valamint többféle dielektromos vastagsággal és eszközarchitektúrával rendelkeznek, amelyek közül választhat.
- A back-gated Lateral organic field-effect transistors (LOFET) áramköreink tovább egyszerűsítik az aktív anyagok jellemzését, mivel csak a gyűrűs oszcillátorok frekvenciamérését igénylik, így elkerülhető az egyes tranzisztorok időigényes mérése és elemzése.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
- Tesztelje végkészülékeit Miniprober készülékünkkel, amely gyors és egyszerű eszközmérést tesz lehetővé megbízható padkontaktussal, szondaállomás nélkül.
- A grafénszenzor-kutatás és -alkalmazások gyorsabb megvalósítása érdekében előre gyártott grafénchipeket is kínálunk csarnokgerendás eszköz, 2-szondás FET vagy folyadékvezérlésű 2-szondás FET konfigurációban.
- Nanoeszköz- és nanoanyag-karakterizálási igényeihez válassza TEM rácsainkat és kellékeinket különböző rácsanyagok, szemméretek, rácskonfigurációk, bevonatanyag és bevonatvastagság, festékező vegyszerek és mintaelőkészítő eszközök közül.
- Elektrokémiai alkatrészek széles választékában könnyen kezelhető formájú vizes és nem vizes referenciaelektródák, valamint munka-, ellen- és segédelektródák széles választéka található.
Kapcsolódó termékforrások
- Brochure: Product Information for Graphene FET GRFETS10
Basic handling instructions and testing protocol
- Brochure: User Protocol for Graphene FET GRFETS20
Basic handling instructions and testing protocol