Gyógyszerkészítmények és technológiák
Lépésről lépésre útmutató a nanoformuláció-fejlesztéshez
A gyógyszerhatóanyag-formulázás és részecskeszintézis egyszerűen
A gyógyszerhatóanyag-formulák alapvető fontosságúak számos gyógyszerhatóanyag (API) szállításához, hatékonyságához és stabilitásához, és a terápiák, köztük az mRNS-vakcinák és más nukleinsavak közelmúltbeli fejlődésével rendkívül fontossá váltak.
NanoFabTx™ formulázási készleteinket nano- és mikroméretű, gyógyszerrel töltött részecskék egyszerű és reprodukálható szintézisére terveztük. A nanoformulációk kifejlesztéséhez részletes protokollokat adunk lépésről-lépésre történő utasításokkal, kiküszöbölve a hosszadalmas próba- és hibaoptimalizálás szükségességét. A NanoFabTx™ formulázási készletek és lipidkeverékek hagyományos nanoprecipitációs vagy extrudálási módszerekkel használhatók, vagy kombinálhatók a NanoFabTx™ mikrofluidikai eszközkészletekkel a jól definiált hatóanyag-leadó részecskék gyors szintéziséhez.
Products
A NanoFabTx™ platformunk lehetséges alkalmazásai közé tartoznak:
- Kismolekulák és nukleinsavak szállítása
- Liposzómák, nanorészecskék és mikrorészecskék optimális formuláinak szűrése és kiválasztása
- A részecskék optimális méretének ellenőrzése és meghatározása
- A hatóanyag-töltési kapacitás és hatékonyság optimalizálása
NanoFabTx™ polimer gyógyszerformázó készletek hatóanyag-kapszulázott részecskék szintéziséhez
NanoFabTx™ gyógyszerformázó készleteinket úgy terveztük, hogy speciális méretű polimer mikro- és nanorészecskéket állítsunk elő kis molekulájú gyógyszerek beadására. Mindegyik készlet racionálisan kiválasztott polimereket tartalmaz, amelyeket formulációs tudósaink fejlesztettek ki és teszteltek. A NanoFabTx™ Formulation Screening Kits készleteink megkönnyítik a polimerek kiválasztását és optimalizálását, mivel többféle polimer közül választhatnak, beleértve a PEGilált és nem PEGilált biológiailag lebomló polimereket, a PLA-t, a PLGA-t és a PCL-t.
NanoFabTx™ lipidkeverékek a liposzómák előállításához
A liposzómákat széles körben használják számos terápiás szerhez, beleértve a kismolekulákat, nukleinsavakat (mRNS, siRNS, DNS), fehérjéket és peptideket. A NanoFabTx™ lipidkészítmény-keverékeink kurrens lipidkeverékek a liposzómák előállításához. Különféle lipidkeverékeket kínálunk, hogy a legjobban megfeleljenek az Ön nanoformulációs igényeinek, beleértve a PEGilált, kationos és funkcionalizált liposzómákat.
NanoFabTx™ mikrofluidikai eszközkészletek polimer és lipid nanorészecskék szintéziséhez
A mikrofluidikai eszközök platformot biztosítanak a gyors és reprodukálható mikrorészecskék, nanorészecskék, lipid nanorészecskék és liposzómák előállításához. A hagyományos módszerekkel ellentétben a mikrofluidikai alapú nanorészecskeszintézis ellenőrzött részecskeméretet és kis méreteloszlást eredményez, és könnyen méretezhető a preklinikai vizsgálatokhoz szükséges nagyobb tételek előállításához.
NanoFabTx™ mikrofluidikai eszközkészleteink tartalmaznak egy előre összeszerelt mikrofluidikai üvegchipet, csöveket és tartozékokat, és közvetlenül csatlakoztathatók fecskendőszivattyúhoz vagy nyomás alatti szivattyúrendszerhez, például a Dolomite Microfluidics Mitos P-Pumphoz. A NanoFabTx™ mikrofluidikai eszközkészleteket úgy terveztük, hogy együtt működjenek a NanoFabTx™ gyógyszerformázó készleteinkkel és lipidkeverékeinkkel.
Kapcsolódó források
- Article: NanoFabTx™ – A ready-to-use Microfluidic Platform for mRNA Vaccine Formulation
Knappett, Gray and researcher introduce NanoFabTx™: A ready-to-use microfluidic platform for mRNA vaccine formulation. NanoFabTx™ reagent and microfluidic device kits provide a ready-to-use platform to screen multiple formulations, and ultimately synthesize mRNA or drug-encapsulated liposomes for preclinical assessments.
- Article: NanoFabTx™ Nanoparticle and mRNA Liposome Formulation Using the NanoAssemblr®
- PDF: Material Matters 14.3 – Advanced Tools for Drug Delivery Research
Nanoparticle drug delivery systems are emerging as a useful tool for achieving controlled and targeted delivery of drug molecules and thereby enhancing therapeutic effect. The cover art for this issue depicts microfluidic-assisted nanoformulation, one method for fabricating liposomes and polymeric nanoparticles for the delivery of smallmolecule and biological drugs.
- Brochure: The Future of Drug Delivery: Lyophilized Liposome Flyer
Liposomes are one of the most common drug delivery carriers for small molecules and nucleic acid therapeutics.