Merck
Cinkorganikus reagensek
Közös szerves reakciók cinkorganikus reagensek felhasználásával
A Frankland által 1848-ban először előállított organozink-reagenseket széles körben használják a szerves szintézisben, mint erőteljes C-C kötésképző eszközöket, amelyek részt vesznek Cu(I)-által támogatott reakciókban (a Rieke Metals, Inc. által kifejlesztett) vagy Pd-katalizált keresztkapcsolási reakciókban (pl. Negishi-kapcsolás), valamint Michael-addíciókban és elektrofil aminációs reakciókban. Érdekes módon az RZnX típusú (R=alkil, aril; X=halogenid) szerves cinkreagensekhez vezető preparatív út megválasztása fontos szerepet játszik e vegyületek reaktivitásában és stabilitásában.  
A cinkorganikus vegyületek átfogó választékát kínáljuk, többek között a Rieke® Szervescink-reagensek, amelyek tetrahidrofuránban oldat formájában stabilak, Rieke® cink, valamint számos előre kialakított Rieke® szervescink-reagens. A Rieke® cink felfedezése előtt nem volt lehetséges az alkil-, aril- és vinil-bromidok vagy -kloridok közvetlen reakcióba hozása cinkfémmel. Ezeknek a reagenseknek az előállítása csak egy cinkhalogenid és egy organolitium- vagy Grignard-reagens metatézisreakciójával volt lehetséges. Sajnos ez a megközelítés csak korlátozottan volt használható, mivel az eljárás nem volt kompatibilis sokféle funkciós csoporttal. A Rieke® cink ezzel szemben közvetlenül reagál a bromidokkal vagy kloridokkal, és számos érzékeny csoportot, például nitrileket, észtereket, amidokat, étereket, szulfidokat és ketonokat tolerál, így funkcionalizált cinkorganikus reagenseket kapunk. 
Bővebben
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Mivel sok szerves cinkreagens piroforos, ezért kiváló minőségű csomagolást biztosítunk Sure/Seal palackokban, hogy meghosszabbítsuk e reagensek élettartamát. A fémorganikus reagensek egyre bővülő listáját is áttesszük az exkluzív 25 ml-es Sure/Seal csomagolásba, hogy csökkentsük a hulladékot és az instabilabb fémorganikus reagensek bomlását, mivel kevesebb tűbevezetésre van szükség a reagens térfogatának elfogyasztásához.
Nézzen szembe a keresztkapcsolási kihívásokkal a cinkorganikus reagensek megbízható választékával, hogy továbbra is az áttörések létrehozására összpontosíthasson.
Kapcsolódó források
  • Rieke® Highly Reactive Metals
    Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.
  • Tech Bulletin: Handling Pyrophoric Reagents
    Due to the hazardous nature of pyrophoric reagents, we strongly recommend that all users read this bulletin carefully and completely before starting any actual laboratory work.