Merck
Alumíniumorganikus reagensek
Az organoalumínium-reagensek a szerves szintézis és az új technológiák fejlesztésének hatékony eszközei, és fontos szerepet játszanak az ismert kötésképződések kialakításában. 
Az alkalmazások kiválasztása: 
  • Egyes organoalumínium-reagensek karbonilvegyületekkel reagálva a megfelelő alleinalkoholokat vagy homoproparagénalkoholokat adják.
  • A szervoalumínium-reagensek részt vehetnek alkenil-ciklopropán-malonátok rézkatalizált kinetikus felbontásában.
  • A kationos szervoalumíniumvegyületek potenciális hidroaminációs katalizátorok.
  • Az organoalumínium-reagenseket aszimmetrikus konjugált addíciós reakciókban is alkalmazzák, mivel kereskedelmi forgalomban kaphatók és bizonyítottan alkalmazhatók karboaluminációs reakciókban.
Mivel számos alumíniumorganikus reagens nagyfokú érzékenységet mutat mind a levegővel, mind a nedvességgel szemben, ezért kiváló minőségű csomagolást biztosítunk Sure/Seal palackokban, hogy meghosszabbítsuk ezen reagensek élettartamát. A kisebb méretű palackok kevesebb tűbevezetést igényelnek a reagens térfogatának elfogyasztásához. Ezért számos fémorganikus reagensünket is áttérünk az exkluzív 25 ml-es Sure/Seal csomagolásra, hogy csökkentsük a hulladékot és az instabilabb reagensek bomlását.
Fedezze fel, hogyan tehetik fémorganikus reagensünk lehetővé az Ön keresztkapcsolási reakcióit, és hogyan segíthetik elő új kötésképzési módszerek felfedezését. Organocink reagenseket és organoszilícium reagenseket is kínálunk minden fémorganikus alkalmazásához.