Merck
1623637
USP
Sucrose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
CAS Number:
Molekulatömeg:
342.30
Beilstein:
90825
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sucrose
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
185-187 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Sucrose is a sugar derived from Saccharum officinarum Linné (Fam. Gramineae), Beta vulgaris Linné (Fam. Chenopodiaceae), and other sources. It does not contain any added substances.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Sucrose USP reference standard for use in specified quality tests and assays. Also used to prepare standard and system suitability solutions for the assay and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP).
Also, for use with USP monographs such as:
  • Sucrose Stearate
  • Sucrose Palmitate
  • Sugar Spheres
  • Compressible Sugar
  • Confectioner′s Sugar
  • Iron Sucrose Injection
  • Compressible Sugar
  • Invert Sugar
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)