1604803
USP
Ritonavir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-3-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
About This Item
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
USP
gőznyomás
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API-család
ritonavir
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 200 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
tárolási körülmény
protect from light
szín
white to tan
oldhatóság
acetonitrile: slightly soluble
ethanol: freely soluble
methanol: freely soluble
methylene chloride: freely soluble
water: practically insoluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Ritonavir belongs to the group of protease inhibitors that are widely used in combination with other drugs in the prevention of HIV. Its mode of action involves binding to the active site of the protease enzyme and preventing the further maturation of new viral particles.
Alkalmazás
- Ritonavir Capsules
- Ritonavir Tablets
- Ritonavir Oral Solution
- Lopinavir and Ritonavir Tablets
- Lopinavir and Ritonavir Oral Solution
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)